Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Dubbla tätningskoner för anslutningsbultar
Beskrivning
- Ersättningsdubbelsidig tätningskon gjord av Poly Ether Ether Ketone (PEEK )
- Lämplig för anslutningsbultar Kat. Inga. F 836-10
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Anslutningsbultar Kat. Inga. F 836-10 |
| För användning med | Slang med OD 1,6 mm |
| Material | PEEK |