Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Dubbelsidiga packningar, 4,6 mm höjd
Beskrivning
- Silikonring med dubbelsidig PTFE bricka
- Efter montering utsätts produkten endast för PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 10 mm |
| För användning med (applikation) | Gänga GL 18 |
| För användning med (utrustning) | Slang med diameter 9 till 11 mm |
| Höjd (metrisk) | 4.6 mm |
| Diameter (engelska) Utsida | 0,63 tum. |
| Diameter (metrisk) Utsida | 16 mm |
| Material | PTFE, silikon |