Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Dubbelsidiga packningar, 6,6 mm höjd
Produktkod. 17107444
Change view
För användning med (utrustning):
Rördiameter 11 till 13 mm
Slang med 7,5 till 9 mm diameter
Slang med diameter 9 till 11 mm
Diameter (metrisk) Insida:
8 mm
10 mm
12 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Insida
17107444 Rördiameter 11 till 13 mm 12 mm
17187434 Slang med 7,5 till 9 mm diameter 8 mm
17197434 Slang med diameter 9 till 11 mm 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17107444 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H97736
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbelsidiga packningar med silikonring och dubbelsidig PTFE bricka.
  • Silikonring med dubbelsidig PTFE bricka
  • Efter montering utsätts produkten endast för PTFE
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 12 mm
För användning med (applikation) Gänga GL 25
För användning med (utrustning) Rördiameter 11 till 13 mm
Höjd (metrisk) 6.6 mm
Diameter (engelska) Utsida 0,9 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 22 mm
Material PTFE, silikon