Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Dubbelsidiga packningar, 6,6 mm höjd
Produktkod. 17197434
Change view
För användning med (utrustning):
Rör 7,5 till 9 mm i diameter.
Rör 9 till 11 mm i diameter.
Rör med 11 till 13 mm diameter.
Diameter (metrisk) Insida:
8 mm
10 mm
12 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Insida
17197434 Rör 9 till 11 mm i diameter. 10 mm
17187434 Rör 7,5 till 9 mm i diameter. 8 mm
17107444 Rör med 11 till 13 mm diameter. 12 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17197434 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H97732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.35 SEK
    389.19 SEK / Paket med 5
    Save 80.16 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbelsidiga packningar med silikonring och dubbelsidig PTFE bricka.
  • Silikonring med dubbelsidig PTFE bricka
  • Efter montering utsätts produkten endast för PTFE
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 10 mm
För användning med (applikation) Gänga GL 25
För användning med (utrustning) Rör 9 till 11 mm i diameter.
Höjd (metrisk) 6.6 mm
Diameter (engelska) Utsida 0,9 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 22 mm
Material PTFE, silikon