Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Dubbla rörändbeslag
Beskrivning
- Tillverkad av PTFE
- Två hangängor UNF 1/4 tum. 28 G
- Förpackningsenhet: 10 stycken; olika beställningskvantiteter avrundas uppåt till faktor 10
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Montering |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Trådstorlek | UNF 1/4 tum. 28 G |
| För användning med | Slang (ID x OD): 1,6 x 3,2 mm |
| Material | PTFE |