Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Eco kranpluggar med borrning, kona 1:10, PP
Produktkod. 30274493
Change view
Pluggborrning:
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
4 mm
Stängningsstorlek:
NS 12,5 x 27 mm
NS 14,5 x 29 mm
NS 18,8 x 37 mm
För användning med (utrustning):
Tråd M 10
Tråd M 8
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 3
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggborrning Stängningsstorlek För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
30274493 4 mm NS 18,8 x 37 mm Tråd M 10 Paket med 20
17157484 1,5 mm NS 12,5 x 27 mm Tråd M 8 Paket med 3
30274462 1,5 mm NS 12,5 x 27 mm Tråd M 8 -
17167484 2 mm NS 12,5 x 27 mm Tråd M 8 -
30274469 2 mm NS 12,5 x 27 mm Tråd M 8 -
17187484 2,5 mm NS 14,5 x 29 mm Tråd M 8 -
30274460 2,5 mm NS 14,5 x 29 mm Tråd M 8 -
17107494 4 mm NS 18,8 x 37 mm Tråd M 10 Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30274493 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer J 122020
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Eco avstängningspluggar med mutter, grepp och bricka av polypropen.
  • Med borrning
  • Slät yta
  • Grepp och mutter av polypropen
  • Taper 1:10
  • Bricka ingår
Specifikationer
Pluggborrning 4 mm
Beskrivning Taper 1:10
Material Polypropen
Stängningsstorlek NS 18,8 x 37 mm
För användning med (utrustning) Tråd M 10
Färg Rött