Läs mer
Bohlender™ BOLA™ FEP dropptrattar med PTFE-stoppkran
Beskrivning
- Transparent FEP Dropptratt
- Finjusteringskran med konstorlek 29 av PTFE
- Integrerad specialmutter (Safe-Lab ) för enkel låsning och upplåsning av markleden
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Plast |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Genomskinlig |
| Konstorlek | 29 |
| Max. Temperatur (metrisk) | +110 °C |
| Proppmaterial | Polytetrafluoreten (PTFE) |
| Produkttyp | Tappningstratt med kran |