Läs mer
Bohlender™ BOLA™ FEP-rörrullar, 10 m långa, 0,4 mm tjocka
Produktkod. 17127954
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,03 tum.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre
17127954 0,03 tum.
1 options
Produktkod. 17127954 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S202204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00 SEK
    437.08 SEK / Paket med 1
    Save 88.92 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Individuellt förpackade FEP-slangrullar med en rulllängd på 10 meter.
  • Transparent, gastät slang
  • Icke-porös
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glid- och dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,03 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Material FEP
Diameter (engelska) Yttre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 1.6 mm
Total längd (engelska) 32.8 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (engelska) 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Flexibilitet 7 mm böjradie
Maximalt tryck 112 bar