Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Filterstavar
Produktkod. 17147494
Change view
Porstorlek:
1 μm
2.5μ m
5 μm
10μ m
50μ m
100μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek unitSize
17147494 1 μm -
17157494 2.5μ m Varje
17167494 5 μm -
17177494 10μ m -
17187494 50μ m -
17197494 100μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17147494 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer N153005
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filterstavar av porös PTFE.
  • Tillverkad av porös PTFE
  • Rundbearbetad cylinder
  • Rund form för bättre behandling
Specifikationer
Material PTFE
Porstorlek 1 μm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 115 mm
Diameter (engelska) 1,2 tum
Diameter (metrisk) 30 mm