Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Platta flänslock
Ledtyp:
DN 100
DN 150
DN 60
Standard konisk fog:
NS 14/23, GL 18
NS 29/32
NS 29/32, NS 19/26, GL 25
Beskrivning
- Lämplig för reaktionskärl med SCHOTT flatfläns
- Mitthalsuttag NS 29/32
- Sidohalsar med jordade skarvhylsor eller GL-gänga
- Undersida med centreringskrage för halkfri inriktning på kärlet
- Alla laterala kopplingar är gjorda för att föra in slangar, rör och sonder antingen åt sidan eller vertikalt (parallellt med omröraraxeln) för att undvika kollisioner
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flat Flange Lid |
| Material | PTFE |
| För användning med (utrustning) | Reaktionskärl med SCHOTT flatfläns |
| Standard konisk fog | NS 14/23, GL 18 |
| Ledtyp | DN 60 |
| Storlek | Laterala halsar: 2 x NS 14/23 och 2 x GL 18 vinklade åt sidan av skaftet |