Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Flexibel slang EX
Produktkod. 17197634
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
6 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
8 mm
10 mm
Total längd (metrisk):
0,5 m
1 m
2,5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
17197634 4 mm 6 mm 2,5 m Varje
17167634 6 mm 8 mm 0,5 m -
17177634 8 mm 10 mm 0,5 m Varje
17187634 6 mm 8 mm 1 m -
12647566 8 mm 10 mm 2,5 m -
17107644 6 mm 8 mm 2,5 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17197634 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S182474
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5365.50 SEK
    5178.73 SEK / Paket med 1
    Save 186.77 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Flexibel slang med cylindriska slangändar för bättre anslutning.
  • Konduktivt korrugerat rör
  • Cirkulära korrugeringar runt längdaxeln
  • Cylindriska rörändar med en längd på 40 mm kan till exempel anslutas direkt till kopplingar, kranar eller slangkopplingar
  • Tillsammans med BOLA™ Laboratorieskruvförband EX , anslutningen är ledande, absolut tät och lämplig för vakuum
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material PFA-EX
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (engelska) 8.2 ft.
Total längd (metrisk) 2,5 m
För användning med BOLA™ Laboratorieskruvförband EX
Bredd (metrisk) 10 mm
Bredd (engelska) 0,4 tum.
Form Cylindrisk
Flexibilitet 18 mm böjradie
Maximalt tryck 11 bar