Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Flexibel slang, NW 16
Produktkod. 17117634
Change view
Slangstorlek:
NV 16
Produktkod. Slangstorlek
17117634 NV 16
1 options
Produktkod. 17117634 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S182272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2541.00 SEK
    2082.80 SEK / Paket med 1
    Save 458.20 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 16-10-2026
Flexibel slang med cylindriska slangändar för bättre anslutning.
  • Korrugerad slang med cirkulära korrugeringar runt längdaxeln
  • Cylindriska rörändar med en längd på 40 mm som till exempel kan anslutas direkt till kopplingar, kranar eller slangkopplingar
  • Tillsammans med BOLA™ Laboratorieskruvförband, anslutningen är absolut tät och lämplig för vakuum
  • Flexibel till mycket flexibel
  • Snäv böjradie ger endast liten tvärsnittsminskning
  • Icke-porös
  • Genomskinligt
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 14 mm
Material PFA
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (engelska) 8.2 ft.
Total längd (metrisk) 2.5 m
För användning med BOLA™ Laboratorieskruvförband
Slangstorlek NV 16
Flexibilitet 28 mm böjradie
Maximalt tryck 2 bar