Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Flexibel slang, NW 21
Beskrivning
- Korrugerad slang med cirkulära korrugeringar runt längdaxeln
- Cylindriska rörändar med en längd på 40 mm som till exempel kan anslutas direkt till kopplingar, kranar eller slangkopplingar
- Tillsammans med BOLA™ Laboratorieskruvförband, anslutningen är absolut tät och lämplig för vakuum
- Flexibel till mycket flexibel
- Snäv böjradie ger endast liten tvärsnittsminskning
- Icke-porös
- Genomskinligt
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 17.5 mm |
| Material | PFA |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Total längd (engelska) | 8.2 ft. |
| Total längd (metrisk) | 2.5 m |
| För användning med | BOLA™ Laboratorieskruvförband |
| Slangstorlek | NV 21 |
| Flexibilitet | 35 mm böjradie |
| Maximalt tryck | 2 bar |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?