Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Flexibel slang, NW 23
Produktkod. 17137634
Change view
Slangstorlek:
NV 23
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
17137634 NV 23 Varje
1 options
Produktkod. 17137634 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S182284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4163.25 SEK
    3270.47 SEK / Paket med 1
    Save 892.78 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Flexibel slang med cylindriska slangändar för bättre anslutning.
  • Korrugerad slang med cirkulära korrugeringar runt längdaxeln
  • Cylindriska rörändar med en längd på 40 mm som till exempel kan anslutas direkt till kopplingar, kranar eller slangkopplingar
  • Tillsammans med BOLA™ Laboratorieskruvförband, anslutningen är absolut tät och lämplig för vakuum
  • Flexibel till mycket flexibel
  • Snäv böjradie ger endast liten tvärsnittsminskning
  • Icke-porös
  • Genomskinligt
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 20.9 mm
Material PFA
Diameter (metrisk) Yttre 25.4 mm
Total längd (engelska) 8.2 ft.
Total längd (metrisk) 2.5 m
För användning med BOLA™ Laboratorieskruvförband
Slangstorlek NV 23
Flexibilitet 40 mm böjradie
Maximalt tryck 1,2 bar