Läs mer
Bohlender™ BOLA™ GL Rörkopplingar T EX
Diameter (metrisk) Inre:
6,5 mm
10,5 mm
14,5 mm
Total längd (metrisk):
50 mm
56 mm
70 mm
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
Produkttyp:
Skiftnyckelstorlek: 20 mm 2
Skiftnyckelstorlek: 27 mm 2
Beskrivning
- T-formad rörkoppling av PTFE-EX
- Tre anslutningar med GL-gänga
- Anslutning av slang eller slang med BOLA™ Laboratorieskruvförband EX
- Totallängd inkluderar ej skruvförband
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 0,26 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,5 mm |
| Material | PTFE-EX |
| Total längd (engelska) | 2 tum |
| Total längd (metrisk) | 50 mm |
| För användning med | BOLA™ Laboratorieskruvförband EX |
| Trådstorlek | GL 14 |
| Produkttyp | Skiftnyckelstorlek: 20 mm 2 |