Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Jordfogar, PTFE
Produktkod. p-7115305
Slangstorlek:
10 mm OD, 8,5 mm ID
6 mm OD, 5 mm ID
Trådstorlek:
M 14 x 2
M 18 x 2
Beskrivning:
Markfog NS 14/23
Markfog NS 29/32
Produktkod. 10659791
Brand: Bohlender™ H100112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut rör eller slangar till kärl med jordfog. BOLA beslag är idealiska för att sätta in och fixera sonder, termometrar, dopprör eller kablar.
  • Beslag av PTFE
  • För övergång från jordförband till metriska gängor för anslutning av hårdväggiga rör (ex. PTFE, PFA eller FEP)
  • Muttrar av glasfiberförstärkt PTFE
  • Kropp med ringar och räfflade grepp för öppning
  • Produkten utsätts endast för PTFE
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Beskrivning Markfog NS 29/32
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 8.5 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
För användning med (applikation) Anslutning av rör eller slangar till kärl med jordfog
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Motståndsegenskaper Universal Chemical Resistacne
Slangstorlek 10 mm OD, 8,5 mm ID
Trådstorlek M 18 x 2
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Jordfogsrörkoppling