Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Jordfogar, PTFE
Slangstorlek:
3 mm OD
9,52 mm (3/8 tum) ytterdiameter
Beskrivning
- PTFE jordförbandsrörkoppling
- Tätningsringar på utsidan av konen förhindrar fastsättning av markfogarna och förbättrar tätningen
- Integrerad specialmutter (Safe-Lab ) för enkel låsning och upplåsning av markleden
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Beskrivning | Kon: NS 29/32 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | PPS, PTFE |
| För användning med | Anslutning av utrustning och beslag med GL-gängor med hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall |
| För användning med (applikation) | Fixering av sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangstorlek | 3 mm OD |
| Trådstorlek | GL 18 |
| Visa mer |