Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Slangkopplingar med mutter
Produktkod. 10411112
Change view
Trådstorlek:
GL 32
Produktkod. Trådstorlek
10411112 GL 32
1 options
Produktkod. 10411112 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D58108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.20 SEK
    305.73 SEK / Paket med 1
    Save 76.47 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut elastiska slangar till GL-gängad utrustning med dessa anslutningar. BOLA Slanganslutningar har universell kemikaliebeständighet och är vakuum lämpliga.
  • GL 14 och GL 18 slanganslutningar av PFA
  • GL 25 och GL 32 slanganslutningar av PTFE
  • Med elastisk tätningsläpp
  • FPM O-ring och mutter av PPS
  • Finns som rak eller böjd typ
  • Universell kemikaliebeständighet, för arbetstemperaturer upp till max. +200 °C
  • Flödande produkt utsätts endast för PFA eller PTFE
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Total längd (metrisk) 80 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Trådstorlek GL 32
Färg Vitt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Slangkoppling med mutter