Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Lock
Produktkod. 17157384
Change view
För användning med (utrustning):
BOLA™ Bägare A136-03
BOLA™ Bägare A136-04
BOLA™ Bägare A136-05
Diameter (metrisk) Yttre:
27 mm
35 mm
40 mm
Diameter (engelska) Yttre:
1,1 tum
1,4 tum
1,6 tum.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Yttre Diameter (engelska) Yttre
17157384 BOLA™ Bägare A136-03 27 mm 1,1 tum
17167384 BOLA™ Bägare A136-04 35 mm 1,4 tum
17177384 BOLA™ Bägare A136-05 40 mm 1,6 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17157384 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H92703
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tättslutande lock av PTFE.
  • Lock med centrerad axel
  • Lämplig för BOLA™™ Bägare
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material PTFE
För användning med (utrustning) BOLA™ Bägare A136-03