Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Mätcylindrar
Produktkod. 17106934
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Examen:
1 mL
2 mL
2.5 mL
5 mL
Diameter (metrisk) Insida:
24 mm
30 mm
40 mm
53 mm
Höjd (metrisk):
172 mm
202 mm
268 mm
308 mm
Produktkod. 17106934
Brand: Bohlender™ A16420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinliga mätcylindrar med sexkantig bas för att förhindra rullning.
  • Genomskinlig och icke-porös
  • Design baserad på ISO 4788
  • Med gradering (okalibrerad), pip och förstärkningsring
  • Universell kemikalieresistens
  • Produkten utsätts endast för PTFE
  • Sexkantig bas förhindrar cylindern från att rulla
  • Permanent, infälld examen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PTFE
Examen 2.5 mL
Kapacitet (engelska) 8,4 oz.
Form Cylinder
Diameter (metrisk) Insida 40 mm
Höjd (engelska) 11 tum
Höjd (metrisk) 268 mm