Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Mätcylindrar
Produktkod. 17116934
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Examen:
1 mL
2 mL
2.5 mL
5 mL
Diameter (metrisk) Insida:
24 mm
30 mm
40 mm
53 mm
Höjd (metrisk):
172 mm
202 mm
268 mm
308 mm
Produktkod. 17116934
Brand: Bohlender™ A16430
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Genomskinliga mätcylindrar med sexkantig bas för att förhindra rullning.
  • Translucent and non-porous
  • Design based on ISO 4788
  • With graduation (uncalibrated), spout and reinforcing ring
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
  • Hexagonal base prevents the cylinder from rolling
  • Permanent, recessed graduation
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material PTFE
Examen 5 mL
Kapacitet (engelska) 17 oz.
Form Cylinder
Diameter (metrisk) Insida 53 mm
Diameter (engelska) Insida 2.1 in.
Höjd (engelska) 12.1 in.
Höjd (metrisk) 308 mm