Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Mätcylindrar
Produktkod. p-7237730
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Examen:
1 mL
2 mL
2.5 mL
5 mL
Diameter (metrisk) Insida:
24 mm
30 mm
40 mm
53 mm
Höjd (metrisk):
172 mm
202 mm
268 mm
308 mm
Produktkod. 17186924
Brand: Bohlender™ A16412
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinliga mätcylindrar med sexkantig bas för att förhindra rullning.
  • Genomskinlig och icke-porös
  • Design baserad på ISO 4788
  • Med gradering (okalibrerad), pip och förstärkningsring
  • Universell kemikalieresistens
  • Produkten utsätts endast för PTFE
  • Sexkantig bas förhindrar cylindern från att rulla
  • Permanent, infälld examen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material PTFE
Examen 1 mL
Kapacitet (engelska) 1,7 oz.
Form Cylinder
Diameter (metrisk) Insida 24 mm
Diameter (engelska) Insida 0,94 tum
Höjd (engelska) 6,8 tum
Höjd (metrisk) 172 mm