Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PFA-bägare
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivning
- PFA-bägare med pip
- Genomskinligt
- Icke-porös
- Graderad
Uppfyllande
0
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) bas | 82 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PFA |
| För användning med (applikation) | Spåranalys |
| Höjd (metrisk) | 119 mm |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | +250 °C |
| Typ | Plastbägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |