Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PFA flexibel slang, 1m
Slangstorlek:
NW 10
NW 13
NW 14
NW 19
NW 21
NW 23
Beskrivning
Korrugerad slang med cirkulära korrugeringar runt längdaxeln och cylindriska slangändar med en längd på 40 mm som kan kopplas direkt till kopplingar, kranar eller slangkopplingar. Tillsammans med BOLA Laboratorieskruvförband, anslutningen är absolut tät och lämplig för vakuum.
- Idealisk för anslutningar under vibrationer
- Användbar med liten böjradie
- För kompensation av termiska expansioner
- För enkel hantering av vätskor
- Flexibel till mycket flexibel
- Snäv böjradie ger endast liten tvärsnittsminskning
- Icke-porös
- Genomskinligt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA överensstämmer |
| Diameter (metrisk) Inre | 10 mm |
| Material | PFA |
| Total längd (metrisk) | 1 m |
| För användning med (applikation) | Ansluts direkt till kopplingar, kranar eller slangkopplingar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -270 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | NW 13 |
| Portstorlek | NW 13 |
| Färg | Genomskinlig |
| Visa mer |