Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PFA-slang, 0,75 mm tjock
Beskrivning
- Gastät slang
- Icke-porös
- Nästan universell kemikalieresistens
- Fri från extraherbara ämnen
- Fysiologiskt säker
- Icke vidhäftande yta
- Mycket bra glid- och dielektriska egenskaper
- Flamskyddsmedel enligt UL94V0
- Syrevärde över 95
- Motståndskraftig mot bestrålning och väder
- Mekanisk styrka även vid höga temperaturer
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,06 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.5 mm |
| Material | PFA |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,12 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,03 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.75 mm |
| Färg | Genomskinlig |
| Flexibilitet | 12 mm böjradie |
| Visa mer |