Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Rörändbeslag av polypropen
Produktkod. 10479961
Slangstorlek:
0,8 x 1,6 mm (ID x OD)
1,6 x 3,2 mm (ID x OD)
Produktkod. 10479961
Brand: Bohlender™ F70402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Diverse rörändbeslag av PP i 9 olika färger för bättre distinktion. Två rörkopplingar av polypropen per färg.
  • Med utvändig gänga UNF¼ i. 28 G
  • Brickor av PA ingår i leveransen
  • Färger: naturlig, svart, orange, gul, grön, blå, violett och grå
  • Mycket god kemikaliebeständighet
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Motståndsegenskaper Mycket god kemikaliebeständighet
Slangstorlek 0,8 x 1,6 mm (ID x OD)
Trådstorlek Hangänga UNF 1/4 tum; 28 G
Färg Diverse
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttyp Diverse rörändbeslag