Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Rörändbeslag av polypropen
Slangstorlek:
0,8 x 1,6 mm (ID x OD)
1,6 x 3,2 mm (ID x OD)
Beskrivning
- Med utvändig gänga UNF¼ i. 28 G
- Brickor av PA ingår i leveransen
- Färger: naturlig, svart, orange, gul, grön, blå, violett och grå
- Mycket god kemikaliebeständighet
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Motståndsegenskaper | Mycket god kemikaliebeständighet |
| Slangstorlek | 0,8 x 1,6 mm (ID x OD) |
| Trådstorlek | Hangänga UNF 1/4 tum; 28 G |
| Färg | Diverse |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
| Produkttyp | Diverse rörändbeslag |