Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PPS HT Ersättningslock
Trådstorlek:
GL 25
GL 32
GL 45
Slangstorlek:
1,6 till 10 mm OD
10 till 16 mm OD
10,1 till 14 mm OD
17 till 22 mm OD
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Svart skruvlock
- Tillverkad av glasfiberförstärkt PPS
- Med praktisk räfflade och sexkant
- Lämplig för temperaturer från -20 till + 250 °C
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PPS |
| För användning med | Laboratorieslang |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Motståndsegenskaper | God kemikaliebeständighet |
| Slangstorlek | 10,1 till 14 mm OD |
| Trådstorlek | GL 25 |
| Färg | Svart |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Visa mer |