Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-bälg
Total längd (metrisk):
100 till 120 mm
110 till 124 mm
82 till 90 mm
93 till 105 mm
Beskrivning
- För längdkompensering av uppvärmda pelare och vinkelförskjutning
- Universell kemikalieresistens
- Vakuum lämplig
- Tillverkad av PTFE
- Maximal nedböjning: 120°
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Beskrivning | NS 29/32 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE |
| Total längd (metrisk) | 100 till 120 mm |
| För användning med (applikation) | Anslutning av jordfogutrustning |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Färg | Vitt |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | Vrål |