Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-distributörer
Produktkod. 10003361
Trådstorlek:
GL 25
Produktkod. 10003361
Brand: Bohlender™ D51209
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE-konstruktion med muttrar av glasfiberförstärkt PTFE. Innehåller ett inlopp och tre eller fyra utlopp.
Stomme av PTFE
  • Muttrar av glasfiberförstärkt PTFE
  • Ett inlopp och tre eller fyra utlopp
  • Håldiameter 6 mm
  • Universell kemikalieresistens
  • Produkten utsätts endast för PTFE
  • Specifikationer
    Material PTFE
    För användning med För slangar 12,7 mm OD
    Min. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
    Trådstorlek GL 25
    Maximalt tryck 10 bar
    Max. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C