Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE och ETFE laboratorieskruvförband
Slangstorlek:
1 mm (1/32 tum) ytterdiameter
2,4 mm OD
3 mm OD
Descripción
Röd skruvkork av glasfiberförstärkt ETFE
- Inre delar som består av en v-ring (ETFE)
- Avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE)
- O-ring (FKM) för slangdiametrar under 3 mm (ej utsatt för mediet)
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Medium exponeras endast för PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE, ETFE |
| För användning med | Utrustning och beslag med GL-gängor med hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall |
| För användning med (applikation) | Fixering av sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangstorlek | 3 mm OD |
| Trådstorlek | GL 25 |
| Färg | Röd/Vit |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido