Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE och ETFE laboratorieskruvförband
Produktkod. 10619411
Slangstorlek:
1 mm (1/32 tum) ytterdiameter
2,4 mm OD
3 mm OD
Produktkod. 10619411
Brand: Bohlender™ D59304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut utrustning och beslag med GL-gängor med hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall. BOLA PTFE- och ETFE-laboratorieskruvförband är idealiska för användning i aggressiva miljöer som aggressiva ångor eller avdunstning.
Röd skruvkork av glasfiberförstärkt ETFE
    • Inre delar som består av en v-ring (ETFE)
    • Avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE)
    • O-ring (FKM) för slangdiametrar under 3 mm (ej utsatt för mediet)
    • Mycket god kemikaliebeständighet
    • Medium exponeras endast för PTFE
  • Uppfyllande
    FDA
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad FDA
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Material PTFE, ETFE
    För användning med Utrustning och beslag med GL-gängor med hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall
    För användning med (applikation) Fixering av sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl.
    Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
    Slangstorlek 1 mm (1/32 tum) ytterdiameter
    Trådstorlek GL 14
    Färg Röd/Vit
    Maximalt tryck 10 bar
    Max. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
    Produkttyp Laboratorieskruvförband