Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE och ETFE laboratorieskruvförband
Slangstorlek:
1 mm (1/32 tum) ytterdiameter
2,4 mm OD
3 mm OD
Beskrivning
Röd skruvkork av glasfiberförstärkt ETFE
- Inre delar som består av en v-ring (ETFE)
- Avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE)
- O-ring (FKM) för slangdiametrar under 3 mm (ej utsatt för mediet)
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Medium exponeras endast för PTFE
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE, ETFE |
| För användning med | Utrustning och beslag med GL-gängor med hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall |
| För användning med (applikation) | Fixering av sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangstorlek | 1 mm (1/32 tum) ytterdiameter |
| Trådstorlek | GL 14 |
| Färg | Röd/Vit |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Visa mer |