Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE/FEP miniatyrgrenrörsblock
Trådstorlek:
Invändig gänga UNF 1/4 tum. 28 G
Beskrivning
- Block av PTFE
- Ett inlopp och fyra utlopp med invändig gänga UNF 1/4 tum. 28 G
- Finns med fyra kranar med avstängningspluggar av FEP för enkelt avbrott och kontroll av flödet
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | PTFE, FEP |
| Slangstorlek | 1,6 x 3,2 mm (ID x OD) |
| Inlopp | 1 inloppsport |
| Utloppsport | 4 utloppsportar |
| Trådstorlek | Invändig gänga UNF 1/4 tum. 28 G |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Miniatyrgrenrörsblock |