Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE lock
Produktkod. 10730223
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
94 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
10730223 94 mm
1 options
Produktkod. 10730223 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H92711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.09 SEK
    500.53 SEK / Paket med 1
    Save 105.56 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
För användning med BOLA PTFE-bägare. BOLA PTFE-lock finns i en mängd olika storlekar.
  • Vitt PTFE lock
  • Med centrerad axel
  • Universell kemikalieresistens
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 94 mm
Material PTFE
För användning med (utrustning) BOLA Bägare (PN: A 136-11)
Temperatur (metrisk) Max. Drift +250 °C
Typ Lock med centrerande axel