Läs mer
Bohlender™ Bola PTFE minipropelleromröraraxlar
Produktkod. 10564123
Change view
Längd (metrisk):
350 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10564123 350 mm
1 options
Produktkod. 10564123 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer C 48212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1928.98 SEK
    1284.71 SEK / Paket med 1
    Save 644.27 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 6 mm
Inkluderar Tre 45° vinklade vinkelblad
Längd (metrisk) 350 mm
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog 29/32
Temperatur (metrisk) -200 °C till +250 °C
Typ Minipropeller omröraraxel
Material PTFE