Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PA flänsslang
Produktkod. 10504792
Change view
Total längd (metrisk):
500 mm
750 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk)
10504792 500 mm
10727692 750 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10504792 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer F74024
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anslut till BOLA Distributörer för flaskor eller BOLA Kromatografiadaptrar med denna flänsförsedda slang. BOLA PTFE/PA flänsade slangar har universell kemikaliebeständighet.
  • Flänsade PTFE-slangar
  • Brickor gjorda av polyamid (PA)
  • UNF¼ i. 28 G tråd gjord av polypropen (PP)
  • Svarta rörändbeslag
  • Temperaturbeständighet: från 0 °C till +100 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • Tryck: 30 bar
  • Slangen är klar att användas.
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material PTFE, polyamid
Diameter (metrisk) Yttre 3.2 mm
Total längd (metrisk) 500 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Slangstorlek 1,6 mm x 3,2 mm (ID x OD)
Trådstorlek UNF¼ i. 28 G
Inkluderar Svarta ändbeslag
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 30 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttyp Flänsade slangar