Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PPS HT Laboratorieskruvförband
Trådstorlek:
GL 14
GL 25
GL 32
GL 45
Slangstorlek:
12 mm OD
12,7 mm (1/2 tum) ytterdiameter
14 mm OD
16 mm OD
18 mm OD
19,05 mm (3/4 tum) ytterdiameter
26 mm OD
3,2 mm (1/8 tum) ytterdiameter
6 mm OD
8,0 mm OD
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivelse
- Svart skruvlock av PPS
- Inre delar som består av en v-ring (PPS)
- Avsmalnande ring och tätningsring (båda PTFE)
- O-ring (FKM) för slangdiametrar under 3 mm (ej utsatt för mediet)
- God kemikaliebeständighet
- Vaccum lämplig
- Medium exponeras endast för PTFE
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PPS, PTFE |
| För användning med | Anslutning av utrustning och beslag med GL-gängor med hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall |
| För användning med (applikation) | Fixering av sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangstorlek | 12 mm OD |
| Trådstorlek | GL 45 |
| Färg | Vit/svart |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion