Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PPS HT Laboratorieskruvförband
Trådstorlek:
GL 14
GL 25
GL 32
GL 45
Slangstorlek:
12 mm OD
12,7 mm (1/2 tum) ytterdiameter
14 mm OD
16 mm OD
18 mm OD
19,05 mm (3/4 tum) ytterdiameter
26 mm OD
3,2 mm (1/8 tum) ytterdiameter
6 mm OD
8,0 mm OD
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Svart skruvlock av PPS
- Inre delar som består av en v-ring (PPS)
- Avsmalnande ring och tätningsring (båda PTFE)
- O-ring (FKM) för slangdiametrar under 3 mm (ej utsatt för mediet)
- God kemikaliebeständighet
- Vaccum lämplig
- Medium exponeras endast för PTFE
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PPS, PTFE |
| För användning med | Anslutningsutrustning och beslag med GL-gängor med hårdväggiga rör |
| För användning med (applikation) | Fixering av sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangstorlek | 12,7 mm (1/2 tum) ytterdiameter |
| Trådstorlek | GL 32 |
| Färg | Vit/svart |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Visa mer |