Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PPS HT Ersättning inre delar
Trådstorlek:
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Slangstorlek:
(1 tum) 25,4 mm OD
(1/16 tum) 1,6 mm OD
(1/4 tum) 6,35 mm OD
(1/8 tum) 3,2 mm OD
10 mm OD
12 mm OD
16 mm OD
2 mm OD
26 mm OD
4 mm OD
6 mm OD
8 mm OD
Beskrivning
- Medium exponeras endast för PTFE
- God kemikaliebeständighet
- Tål tryck upp till 10 bar
- Vakuum lämplig
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PPS, PTFE |
| För användning med | För slangar 2 mm OD |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangstorlek | 2 mm OD |
| Trådstorlek | GL 18 |
| Färg | Vitt |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Visa mer |