Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PPS HT Ersättning inre delar
Produktkod. 10043371
Trådstorlek:
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Slangstorlek:
(1 tum) 25,4 mm OD
(1/16 tum) 1,6 mm OD
(1/4 tum) 6,35 mm OD
(1/8 tum) 3,2 mm OD
10 mm OD
12 mm OD
16 mm OD
2 mm OD
26 mm OD
4 mm OD
6 mm OD
8 mm OD
Produktkod. 10043371
Brand: Bohlender™ D64018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av en v-ring (PPS), en avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE) samt en o-ring (FKM) för slangdiametrar under 3 mm (ej exponerade för mediet).
  • Medium exponeras endast för PTFE
  • God kemikaliebeständighet
  • Tål tryck upp till 10 bar
  • Vakuum lämplig
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PPS, PTFE
För användning med För slangar 1,6 mm OD
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangstorlek (1/16 tum) 1,6 mm OD
Trådstorlek GL 25
Färg Vitt
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp HT Ersättning inre delar