Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-mottagareadapter
Produktkod. 10013321
Change view
Trådstorlek:
Bokstavsuttag: NS 29/32
Produktkod. Trådstorlek
10013321 Bokstavsuttag: NS 29/32
1 options
Produktkod. 10013321 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer B29202
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en integrerad specialmutter (Safe-Lab ) för enkel låsning och upplåsning av markleden. BOLA PTFE-mottagaradapters har universell kemikaliebeständighet.
  • PTFE-mottagareadapter
  • Jordfogskon och hylsa storlek 29
  • Ytterligare uttag storlek 19 för vakuumavstängningskran (BOLA Katt. nr B 293-02)
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Beskrivning Kon: NS 29/32; Sockel: NS 19/26
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Trådstorlek Bokstavsuttag: NS 29/32
Färg Vitt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Mottagaradapter