Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-reducerande fackföreningar
Beskrivning
- Rak PTFE-rörkoppling
- Muttrar av glasfiberförstärkt PTFE
- Universell kemikalieresistens
- Produkten utsätts endast för PTFE
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA överensstämmer |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PPS, PTFE |
| För användning med | För 3,2 mm (1/8 tum) OD-slang |
| För användning med (applikation) | Insättning av sonder, rör eller slangar i kärl med GL-halsar för att undvika kollision med omröraraxeln |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | 6 mm OD; 4 mm OD |
| Trådstorlek | GL 18 |
| Färg | Vit/svart |
| Visa mer |