Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-reducerande fackföreningar
Beskrivning
- Rak PTFE-rörkoppling
- Muttrar av glasfiberförstärkt PTFE
- Universell kemikalieresistens
- Produkten utsätts endast för PTFE
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangstorlek | 12 mm OD; 10 mm OD |
| Trådstorlek | M 28 x 2; M 18 x 2 |
| Färg | Vitt |
| Maximalt tryck | 5 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | Rak rörkoppling |