Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-stänger
Beskrivning
- Vita PTFE-stavar
- För vidare behandling och bearbetning i längder upp till 2m
- Diameter och längd är nominella mått och kan innehålla ett bearbetningstillägg
- Universell kemikalieresistens
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| För användning med (applikation) | Ytterligare behandling och bearbetning i längder upp till 2m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Färg | Vitt |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Produkttyp | PTFE Stång |