Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE inskruvade rörkopplingar
Produktkod. 10033321
Change view
Total längd (metrisk):
38 mm
40 mm
46 mm
56 mm
Trådstorlek:
M 14 x 2, NPT 1/4 tum.
M 14 x 2; G 1/4 tum.
M 14 x 2; G 3/8 tum.
M 14 x 2; NPT 3/8 tum.
M 18 x 2 x G 3/8 tum.
M 18 x 2; G 3/8 tum.
M 28 x 2; G 1/2 tum.
M 28 x 2; G 3/8 tum.
Slangstorlek:
10 mm OD, 8 mm ID
12 mm OD, 12 mm ID
4 mm OD, 4 mm ID
6 mm OD, 4 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Trådstorlek Slangstorlek
10033321 56 mm M 28 x 2; G 1/2 tum. 12 mm OD, 12 mm ID
10516932 40 mm M 14 x 2, NPT 1/4 tum. 6 mm OD, 4 mm ID
10757112 56 mm M 28 x 2; G 3/8 tum. 12 mm OD, 12 mm ID
10563822 46 mm M 14 x 2; G 3/8 tum. 6 mm OD, 4 mm ID
10349131 46 mm M 18 x 2; G 3/8 tum. 8 mm OD, 8 mm ID
10227401 40 mm M 14 x 2, NPT 1/4 tum. 4 mm OD, 4 mm ID
10796542 38 mm M 14 x 2; G 1/4 tum. 4 mm OD, 4 mm ID
10766922 46 mm M 14 x 2; NPT 3/8 tum. 6 mm OD, 4 mm ID
10575181 46 mm M 18 x 2 x G 3/8 tum. 10 mm OD, 8 mm ID
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10033321 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D51854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.90 SEK
    611.29 SEK / Paket med 1
    Save 121.61 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Har universell kemikaliebeständighet och tål tryck upp till 5 bar.
  • Rak rörkoppling av PTFE
  • Muttrar gjorda av glasfiberförstärkt PTFE och en skruvgänga (antingen NPT eller G)
  • Universell kemikalieresistens
  • Produkten utsätts endast för PTFE
  • Vakuum lämplig
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA överensstämmer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Material PPS, PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Total längd (metrisk) 56 mm
För användning med För 2 mm OD-rör
För användning med (applikation) Insättning av sonder, rör eller slangar i kärl med GL-halsar för att undvika kollision med omröraraxeln
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Motståndsegenskaper Universell kemisk resistens
Slangstorlek 12 mm OD, 12 mm ID
Trådstorlek M 28 x 2; G 1/2 tum.
Form Rak
Färg Vit/svart
Maximalt tryck 5 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Inskruvad rörkoppling