Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-hylsor med gripring
Produktkod. 10480152
Change view
Färg:
Genomskinligt
Produktkod. Färg
10480152 Genomskinligt
1 options
Produktkod. 10480152 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H93309
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa gastäta, vätsketäta och vakuumtäta jordfoganslutningar med dessa hylsor. Bohlender™ BOLA™ PTFE-hylsor med gripring har en solid konstruktion för fortsatt användning och universell kemikaliebeständighet.
  • Tillverkad av PTFE med gripring och tätningsringar på utsidan
  • Högvakuumtät försegling
  • Låg läckagehastighet:< 0,0001 mbar xl/s
  • Tätningsringar är lättillgängliga och därför lätta att rengöra
  • Återanvändbar
  • Temperaturområde: -200 till +250 °C
Specifikationer
Kvantitet 1/Pk.
Typ Ärm med gripring
Material PTFE
Storlek 45/40
Färg Genomskinligt