Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-slang, 0,4 mm tjock
Diameter (engelska) Inre:
0,06 tum.
Beskrivning
- Genomskinligt till mjölkvitt utseende
- Nästan universell kemikalieresistens
- Fri från extraherbara ämnen
- Fysiologiskt säker
- Icke vidhäftande yta
- Mycket bra glid- och dielektriska egenskaper
- Flamskyddsmedel enligt UL94V0
- Syrevärde över 95
- Motståndskraftig mot bestrålning och väder
- Kan steriliseras i ETO
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,06 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,09 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.4 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0,02 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| Färg | Genomskinlig |
| Flexibilitet | 14 mm böjradie |
| Visa mer |