Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-slang, 1,19 mm tjock
Produktkod. 17127604
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,16 tum.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre
17127604 0,16 tum.
1 options
Produktkod. 17127604 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S181041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 SEK
    978.16 SEK / 3m
    Save 176.84 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slang gjord av ny PTFE.
  • Genomskinligt till mjölkvitt utseende
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glid- och dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.96 mm
Material PTFE
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.35 mm
Tjocklek (engelska) 0,05 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.19 mm
Färg Genomskinlig
Flexibilitet 34 mm böjradie
Maximalt tryck 56 bar