Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rör
Produktkod. 10508082
Change view
Slangstorlek:
1 mm OD, 0,05 mm ID
10 mm OD, 7,5 mm ID
14 mm OD, 10 mm ID
16 mm OD, 12 mm ID
16 mm OD, 14 mm ID
18 mm OD, 16 mm ID
2,5 mm OD, 1,5 mm ID
2,5 mm OD, 1,9 mm ID
20 mm OD, 18 mm ID
3 mm OD, 1,5 mm ID
5,0 mm OD, 4,0 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
Förpackningsstorlek:
10m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
10508082 16 mm OD, 12 mm ID -
15223179 2,5 mm OD, 1,5 mm ID 10m
13259662 1 mm OD, 0,05 mm ID -
15233179 2,5 mm OD, 1,9 mm ID -
15203189 8 mm OD, 8 mm ID -
10279120 14 mm OD, 10 mm ID -
10065180 16 mm OD, 14 mm ID -
10025190 18 mm OD, 16 mm ID -
12675660 3 mm OD, 1,5 mm ID 10m
10750242 10 mm OD, 7,5 mm ID -
10555362 20 mm OD, 18 mm ID -
15263179 5,0 mm OD, 4,0 mm ID -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10508082 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer S181070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1501.50 SEK
    1251.32 SEK / 1m
    Save 250.18 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Genomskinligt till mjölkvitt utseende. Har hög kemikalieresistens och tål temperaturer från -200 till +260 °C. Idealisk för vätskekromatografiapplikationer.
  • Nästan universell kemikalieresistens
  • Fri från extraherbara ämnen
  • Fysiologiskt säker
  • Icke vidhäftande yta
  • Mycket bra glidegenskaper
  • Mycket bra dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO och i autoklaver
Uppfyllande
FDA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Tjocklek (metrisk) 2 mm
För användning med (applikation) Perfekt slang för aggressiva och rena vätskor eller gaser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangstorlek 16 mm OD, 12 mm ID
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid
Färg Genomskinlig vit
Flexibilitet 128 mm böjradie
Maximalt tryck 46 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Slangar